Merck
901001
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid
≥97%
Synonym(e):
(1s,2R,3R,4s,5s,6S,7S,8r)-4-(Methoxycarbonyl)cubane-1-carboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester
Größe auswählen
1 G
CHF 666.00
CHF 666.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 666.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 666.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
181 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
SMILES String
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(OC)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9(14)11-5-2-6(11)4-7(11)3(5)10(2,4)8(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid is a tertiary carboxylic acid that can undergo iododecarboxylation using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin (DIH) as both reaction initiator and iodine source under irradiative conditions. This product was previously listed as BML00136.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal-Free Efficient, General and Facile Iododecarboxylation Method with Biodegradable Co-Products.
Kulbitski K, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(9), 1438-1442 (2011)