Wichtige Dokumente
900749
Dimethylsulfoxid-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Enthält
0.05 % (v/v) TMS
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)