Wichtige Dokumente
900348
Dicyclohexylamine borane
95%
Synonym(e):
DCAB, DICAB
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
118.2 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][N+](C1CCCCC1)([BH3-])C2CCCCC2
InChI
1S/C12H26BN/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12,14H,1-10H2,13H3
InChIKey
FWNIZOBKEDZMFC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)