Wichtige Dokumente
178977
Borantriethylamin-Komplex
97%
Synonym(e):
Triethylamin-boran
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
bp
97 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[BH3-][N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H18BN/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3,7H3
InChIKey
ONRDAGWFOUZNLV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Ethanolysis of amine-borane adducts producing a reducing system
- Photochemical hydroboration and oxidation of single-walled carbon nanotubes
Reactant for the synthesis of:
- Silylboranate
- N-heterocyclic carbene borane complexes via Lewis base exchange with amine-boranes
- Boron carbide nitride films via low-pressure CVD
- (Pyridine)tripyrrolylboron
Reactant for modification of the radionuclide 211 At for astatination of biomolecules
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?