Wichtige Dokumente
317500
(1S,2R)-(+)-Norephedrin
98%
Synonym(e):
(1S,2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol, erythro-α-(1-Aminoethyl)-benzylalkohol, D-(+)-Norephedrin, Phenylpropanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +40°, c = 7 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,10H2,1H3/t7-,9-/m1/s1
InChIKey
DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?