Wichtige Dokumente
235210
(1R,2S)-(−)-N-Methylephedrin
99%
Synonym(e):
(−)-(1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (−)-N-Methylephedrin, [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)-ethyl]-benzolmethanol
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]21/D −29.2°, c = 5 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
86-88 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1
InChIKey
FMCGSUUBYTWNDP-ONGXEEELSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?