Fortfahren mit
P7002
Phosphoenolbrenztraubensäure Trinatriumsalz Hydrat
≥97% (enzymatic), powder
Synonym(e):
PEP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.30
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 150.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 263.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 450.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’650.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 6’200.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H2O6PNa3 · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.99 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 91.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphoenolbrenztraubensäure Trinatriumsalz Hydrat, ≥97% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;
InChI key
KZPUEZVJSLLABH-UHFFFAOYSA-N
Application
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate has been used in:
  • several enzyme activity assays, such as PRPP synthetase (PRPPS) assay, ribokinase (RK) assay, adenine phosphoribosyltransferase (APRT) assay
  • in the reaction mixture for enzyme kinetic assay to determine platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) kinetic parameters
  • as a component in buffer B to react with adenosine diphosphate (ADP) to form adenosine triphosphate (ATP) for energy charge measurement
Biochem/physiol Actions
Phospho(enol)pyruvic acid (PEP) is involved in glycolysis and gluconeogenesis. In glycolysis, PEP is metabolized by pyruvate kinase to yield pyruvate. In plants, PEP is involved in the formation of aromatic amino acids as well as in the carbon fixation pathway.
Phosphoenolpyruvic acid plays a major role in the initial step of glycolysis by acting as an inhibitor of hexokinase, phosphoglucose isomerase, phosphofructokinase and aldolase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7252P7877P0564
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)