Wichtige Dokumente
854980
2′-Desoxycytidin Hydrat
≥99% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]25/D +54°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
209-211 °C (lit.)
SMILES String
O.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4.H2O/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8;/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15);1H2/t5-,6+,8+;/m0./s1
InChIKey
HXBGOHZLZCFWLH-OERIEOFYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?