809578
TBAF(pTol3COH)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
136-141 °C
SMILES String
OC(C1=CC=C(C)C=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C)C=C3.OC(C4=CC=C(C)C=C4)(C5=CC=C(C)C=C5)C6=CC=C(C)C=C6.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[F-]
InChI
1S/2C22H22O.C16H36N.FH/c2*1-16-4-10-19(11-5-16)22(23,20-12-6-17(2)7-13-20)21-14-8-18(3)9-15-21;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h2*4-15,23H,1-3H3;5-16H2,1-4H3;1H/q;;+1;/p-1
InChIKey
BWOIZLRULLMREE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable