T35955
p-Toluolsulfonylchlorid
reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Tosylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 88 °C)
Assay
≥98%
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
262.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
128 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?