Wichtige Dokumente
808520
γ-[(6-Azidohexyl)-imido]-ATP sodium salt
Synonym(e):
γ-[(6-Azidohexyl)-imido]-adenosine-5’-triphosphate sodium salt
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Löslichkeit
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]([C@H]1O)[C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(NCCCCCCN=[N+]=[N-])(O)=O)=O)=O)O[C@@H]1N2C=NC3=C2N=CN=C3N
InChI
1S/C16H28N9O12P3/c17-14-11-15(20-8-19-14)25(9-21-11)16-13(27)12(26)10(35-16)7-34-39(30,31)37-40(32,33)36-38(28,29)23-6-4-2-1-3-5-22-24-18/h8-10,12-13,16,26-27H,1-7H2,(H,30,31)(H,32,33)(H2,17,19,20)(H2,23,28,29)/t10-,12-,13-,16?/m1/s1
InChIKey
FZLLGYSKHRTLRX-AARXTDBFSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)