Wichtige Dokumente
119123
Millipore
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Synonym(e):
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
Größe auswählen
100 μL
CHF 341.00
CHF 341.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 341.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N5O12P3S · 4Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352208
NACRES:
NA.51
CHF 341.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
>90% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<10% ADP (HPLC)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[P](=O)([S-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
InChIKey
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Allgemeine Beschreibung
A phosphatase-resistant ATP analog that is reported to rearrange F-actins into membrane ruffles.
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Physikalische Form
Supplied as a 100 mM aqueous solution in water, pH 7.0.
Rekonstituierung
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Sonstige Hinweise
Ludowyke, R.I., et al. 1994. Eur. J. Cell Biol.64, 357.
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable