Merck
805076
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)cyclopent-2-en-1-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472
Übergangstemp.
flash point 165 °F
Dichte
0.936 g/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CCC=C1[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
JREFDYKOYRJDQC-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.0 °F
Flammpunkt (°C)
73.88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)