Merck
803049
Sigma-Aldrich
Folsäure-(Glutaminsäure-13C5)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
Vitamin-B9-(Glutaminsäure-13C5)
Größe auswählen
1 MG
CHF 1’010.00
5 MG
CHF 4’440.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 1’010.00
5 MG
CHF 4’440.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5C14H19N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white to light yellow
mp (Schmelzpunkt)
>285 °C
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C2=C(N=CC(CNC3=CC=C(C(N[13CH]([13C](O)=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O)C=C3)=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1
InChIKey
OVBPIULPVIDEAO-BCTWCYHZSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Folsäure ist ein wasserlösliches Vitamin B, das auch unter der Bezeichnung B9 oder Folat bekannt ist. Sie kommt natürlich in Blattgemüse und Obst vor. Sie spielt eine wichtige Rolle in der DNA-Synthese und wirkt als Fängerin freier Radikale.[1][2]
Folsäure-(Glutaminsäure-13C5) ist ein Isotop von Vitamin B9, bei dem alle fünf Glutamat-Kohlenstoffe durch 13C6-Kohlenstoff ersetzt werden.
Anwendung
Folsäure-(Glutaminsäure-13C5) kann als analytischer Standard für die Dateninterpretation in spezifischen biologischen Proben genutzt werden.
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antioxidant treatment and prevention of human sperm DNA fragmentation: role in health and fertility
Handbook of Fertility, 12, 397-410 (2015)
Chemopreventive Role of Dietary Phytochemicals in Colorectal Cancer
Advances in Molecular Toxicology, 12, 69-121 (2018)