Fortfahren mit
F-088
Folic acid-13C5,15N solution
100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 327.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C1413C5H19N615NO6
Molekulargewicht:
447.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 327.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Methanol with 0.1 N NaOH)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[15NH]([13C@@H]([13CH2][13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)NCc2nc3c(nc(nc3O)N)nc2
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1/i5+1,6+1,12+1,13+1,18+1,24+1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-JKYNXJBRSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)