Merck
1.03984
Millipore
Folic acid
for biochemistry
Synonym(e):
Pteroylglutaminsäure, (2S)-N-(4-(((2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)glutaminsäure, Vitamin B9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-419-0
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
4.0-4.8 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C
Löslichkeit
0.002 g/L
Schüttdichte
110 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[nH]1c2ncc(nc2[c](nc1N)=O)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChIKey
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
für biochemische Zwecke
Anwendung
Folic acid for biochemistry. CAS 59-30-3, pH 4.0 - 4.8 (100 g/l, H₂O, 25 °C).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, ber. auf wasserfreie Substanz)97.0 - 102.0 %Identität (HPLC)entsprichtIdentität (IR-Spektrum)entsprichtAbsorptionsverhältnis (A₂₅₆/A₃₆₅)2.80 - 3.00Spez. Drehung (α 20/D; 10 g/l; NaOH 0,1 mol/l; ber. auf wasserfr. Subst.)+18 - +22 °Verwandte Substanzen (HPLC, Ph Eur) (Verunreinigung A)≤ 0.5 %Verwandte Substanzen (HPLC, Ph Eur) (Verunreinigung D)≤ 0.6 %Verwandte Substanzen (HPLC) (Summe aller unspezifizierten Verunreinigungen)≤ 1.0 %Wasser (nach Karl Fischer)5.0 - 8.5 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1