762970
Nicotinamide-2,4,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Vitamin B3-2,4,5,6-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
133 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
NC(C1=C([2H])N=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
DFPAKSUCGFBDDF-RHQRLBAQSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nicotinamide-2,4,5,6-d4 is a deuterated vitamin B3 wherein C-2, C-4, C-5, and C-6 pyridine protons are replaced by deuterium.
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable