Wichtige Dokumente
794198
Neopentyl-tBu2P Pd G2
Synonym(e):
Chloro[(di-tert-butylneopentylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
generation 2
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
Cl[Pd-]1C2=CC=CC=C2C3=C([NH2+]1)C=CC=C3.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29P.C12H10N.ClH.Pd/c1-11(2,3)10-14(12(4,5)6)13(7,8)9;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h10H2,1-9H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChIKey
DQUVXGBXLUAOQM-UHFFFAOYSA-M
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)