779563
3-(2,6-Diisopropylphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazol-3-ium perchlorat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[2,6-Bis-(1-methylethyl)-phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cycloheptathiazolium-perchlorat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Verunreinigungen
7.55-7.93% sulfur content
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1-[n+]2csc3CCCCCc23
InChI
1S/C20H28NS.ClHO4/c1-14(2)16-9-8-10-17(15(3)4)20(16)21-13-22-19-12-7-5-6-11-18(19)21;2-1(3,4)5/h8-10,13-15H,5-7,11-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
KFZZMNXIPAZYPN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)