Merck
77787
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)-nonaethylenglykol
≥90% (oligomer purity)
Synonym(e):
Azido-PEG-amin (n=10)
Größe auswählen
500 MG
CHF 387.00
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 387.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H46N4O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
526.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90% (oligomer purity)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
amine
azide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H46N4O10/c23-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-25-26-24/h1-23H2
InChIKey
RMNAJNJBCBFOKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)nonaethylene glycol may be used in the synthesis of potent PEGylated toll like receptor 7 (TLR7) ligand with improved solubility and modulated protein binding.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)