Fortfahren mit
71663
Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Dinatrii phosphas dodecahydricus, sec-Natriumphosphat, Dinatrium-hydrogenphosphat Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 106.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2HPO4 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-448-7
MDL number:
CHF 106.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
assay
98.5-102.5%
form
crystalline
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
  • The gelation behavior of thiolated citrus high-methoxyl pectin induced by sodium phosphate dibasic dodecahydrate.: This research explores how sodium phosphate dibasic dodecahydrate influences the gelation properties of thiolated citrus pectin, showcasing potential applications in food science and pharmaceuticals for controlled gelation processes (Chen J et al., 2022).
  • Use of cellulose nanofibril (CNF)/silver nanoparticles (AgNPs) composite in salt hydrate phase change material for efficient thermal energy storage.: Demonstrates the utility of sodium phosphate dibasic dodecahydrate in enhancing the performance of phase change materials, which are critical for energy storage systems, indicating its role in improving thermal energy storage efficiency (Shen Z et al., 2021).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04273716491.06579
assay
98.5-102.5%
assay
98.5-102.5% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline
form
crystals
form
crystals
form
solid
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
218 g/L
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur.
agency
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71663-1KG04061826715154