Merck
71613
Sigma-Aldrich
O-(2-Azidoethyl)-O-[2-(diglycolyl-amino)-ethyl]-heptaethylenglykol
≥90% (oligomer purity)
Synonym(e):
Azido-PEG-säure (n=8)
Größe auswählen
500 MG
CHF 426.00
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 426.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (oligomer purity)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
azide
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(COCC(O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
InChIKey
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)