Merck
774324
Sigma-Aldrich
N-(Benzoyloxy)succinimide
96%
Synonym(e):
Benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 1-(Benzoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimidyl benzoate, O-Benzoyl-N,N-succinylhydroxylamine, Succinimido benzoate
Größe auswählen
1 G
CHF 57.50
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 57.50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
136-138 °C
Funktionelle Gruppe
imide
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO4/c13-9-6-7-10(14)12(9)16-11(15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChIKey
BVUOEDOMUOJKOY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)