Wichtige Dokumente
771422
Vinylacrylat
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Enthält
<600 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
0.947 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
InChIKey
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)