Merck
139548
Sigma-Aldrich
Di(ethylenglycol)divinylether
99%
Synonym(e):
3,6,9-Trioxaundeca-1,10-diene, Bis[2-(vinyloxy)ethyl] ether, DEGDVE
Größe auswählen
50 ML
CHF 221.00
CHF 221.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 221.00
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHOCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 221.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=COCCOCCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChIKey
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)