Merck
771368
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
≥90%
Synonym(e):
2-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 2-Methyl-2-cyclohexenone, 2-Methyl-3-oxocyclohexene
Größe auswählen
1 G
CHF 104.00
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 104.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 104.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.487
bp
176-179 °C/760 mmHg
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
InChIKey
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F
Flammpunkt (°C)
60 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jinhyun Kim et al.
Science advances, 5(7), eaax0501-eaax0501 (2019-07-25)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a key redox compound in all living cells responsible for energy transduction, genomic integrity, life-span extension, and neuromodulation. Here, we report a new function of NAD+ as a molecular photocatalyst in addition to the biological