Merck
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-Cyclohexen-1-on
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 65.50
CHF 65.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 65.50
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H6(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)