Wichtige Dokumente
324663
1,4-Pentadien-3-ol
contains 0.4% hydroquinone as stabilizer, ≥96%
Synonym(e):
Divinylcarbinol
Empfohlene Produkte
Assay
≥96%
Form
liquid
Enthält
0.4% hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC(C=C)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
InChIKey
ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?