Merck
768855
Sigma-Aldrich
7-Brom-3,4-Dihydroisochinolin
98.5-100% (GC)
Synonym(e):
7-Brom-dihydroisochinolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.07
Beilstein:
1238319
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98.5-100% (GC)
Form
solid
Eignung
corresponds for identity (IR)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChIKey
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)