Wichtige Dokumente
766437
2-[Di(2-methoxyphenyl)phosphino]benzenesulfonic acid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
120-133 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19O5PS/c1-24-15-9-3-5-11-17(15)26(18-12-6-4-10-16(18)25-2)19-13-7-8-14-20(19)27(21,22)23/h3-14H,1-2H3,(H,21,22,23)
InChIKey
QFWGCBLAZRYGIG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)