Merck
766267
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) acetate
97%
Synonym(e):
(Acetato)chlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), RuCl(OAc)(PPh3)3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C56H48ClO2P3Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
982.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
223-244 °C
SMILES String
CC(=O)O[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.C2H4O2.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2(3)4;;/h3*1-15H;1H3,(H,3,4);1H;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
CBECNVOKQNQZIN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable