Merck
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 366.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BrZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solution
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
Konzentration
0.6 M in THF
Verunreinigungen
<5% free chloride
Funktionelle Gruppe
allyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F
Flammpunkt (°C)
-21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)