Wichtige Dokumente
O3605
1,8-Octanedithiol
≥97%
Synonym(e):
1,8-Dimercaptooctan
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
InChIKey
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?