Merck
705292
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidin-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Synonym(e):
(–)-Riboflavin-(dioxopyrimidin-13C4,15N2), Lactoflavin-(dioxopyrimidin-13C4,15N2), Vitamin B2-(dioxopyrimidin-13C4,15N2), Vitamin G-(dioxopyrimidin-13C4,15N2)
Größe auswählen
1 MG
CHF 309.00
5 MG
CHF 1’210.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 309.00
5 MG
CHF 1’210.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C13H2015N2N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
 13C
 15N
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
Form
chunks
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
orange
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
InChIKey
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Riboflavin (Vitamin B2) ist in bestimmten Lebensmitteln wie Milch, Fleisch, Eier, Nüsse, angereichertem Mehl und grünem Gemüse enthalten.[1][2] Es ist erforderlich für ein normales Zellwachstum und eine normale Zellfunktion.
Anwendung
Riboflavin-(dioxopyrimidin-13C4,15N2) kann als analytischer Standard für die quantitative Analyse des Riboflavingehalts in menschlichem Plasma mittels LC-MS/MS verwendet werden.[3]
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotope.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Riboflavin
Pinto JT and Zempleni J
Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 7(5), 973-975 (2016)
Isotope dilution method for determination of vitamin B2 in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Diniz, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1113(5), 14-19 (2019)
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)