Wichtige Dokumente
731234
α-Tocopherol-(Ring-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E, 2,5,7,8-Tetramethyl-2(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, Vitamin E (Ring-5,7-dimethyl-d6)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
yellow to brown
bp
200-220 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1/i5D3,7D3
InChIKey
GVJHHUAWPYXKBD-BCHQTGRQSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?