Merck
75991
Sigma-Aldrich
Palladium auf Aktivkohle
greener alternative
moistened with water, 5% Pd basis (based on dry substance)
Synonym(e):
Pd/C
Größe auswählen
10 G
CHF 122.00
50 G
CHF 472.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 122.00
50 G
CHF 472.00
About This Item
Lineare Formel:
Pd
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
paste
Qualität
moistened with water
Enthält
~50% water as stabilizer
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
5% Pd (based on dry substance)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden sie hier.
Anwendung
Palladium auf Aktivkohle kann als heterogener Katalysator verwendet werden:
  • Zur Synthese von Methylestern durch oxidative Veresterung von primären Alkoholen.[1]
  • Bei der Hydrierung von Phenol zu Cyclohexanon.[2]
  • Zur Carbonylierung von Iodanilinen mit Aminen und Trimethyl-Orthoformiat zur Herstellung von Chinazolinonen.[3]
  • Bei der Hydrodehalogenierung von aromatischen Halogeniden zur Bildung von Arenen in wässrigem Medium.[4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly selective palladium supported catalyst for hydrogenation of phenol in aqueous phase
Perez Y, et al.
Catalysis Communications, 12, 1071-1074 (2011)
Oxidative Esterification of Primary Alcohols with a Pd/Bi/Te Catalyst
Uozumi Y and Osako T
Synfacts, 10, 0108-0108 (2014)
Pd/C-catalyzed hydrodehalogenation of aromatic halides in aqueous solutions at room temperature under normal pressure.
Xia C
Catalysis Communications, 5(8), 383-386 (2004)
Pd/C as an efficient heterogeneous catalyst for carbonylative four-component synthesis of 4 (3 H)-quinazolinones
Natte K, et al.
Catalysis Science & Technology, 5, 4474-4480 (2015)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)