Merck
276707
Sigma-Aldrich
Palladium auf Kohlenstoff
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Lineare Formel:
Pd
Molekulargewicht:
106.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Enthält
~50% water
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading (dry basis)
Gewicht
Unit weight excludes weight of water
Matrix
activated carbon, wet support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Stille-Kupplung
  • Hydrogenisierungsreaktionen
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
  • Deoxygenierung
  • Oxidationsreaktionen
  • Kupplungsreaktionen
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable