Merck
520829
Sigma-Aldrich
Palladium auf Kohlenstoff
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support
Synonym(e):
Pd/C
About This Item
Lineare Formel:
Pd
Molekulargewicht:
106.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
10 wt. % loading (dry basis)
Matrix
carbon powder, wet support
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Stille-Kupplung
  • Hydrogenisierungsreaktionen
  • Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
  • Deoxygenierung
  • Oxidationsreaktionen
  • Kupplungsreaktionen
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nishad Thamban Chandrika et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-28)
The fact that the number of people with Alzheimer's disease is increasing, combined with the limited availability of drugs for its treatment, emphasize the need for the development of novel effective therapeutics for treating this brain disorder. Herein, we focus