Merck
754633
Sigma-Aldrich
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxybiphenyl-2,2′-diyl) bis{bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}
97%
Synonym(e):
(R)-(4,4′,6,6′-Tetramethoxy-1,1′-biphenyl-2,2′-diyl)bis(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine), (R)-BTFM-Garphos
Größe auswählen
500 MG
CHF 319.00
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 319.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H28F24O4P2
Molekulargewicht:
1186.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +33.0°, c = 0.5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
123-128 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
phosphine
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(c3c(c(cc(c3)OC)OC)c4c(cc(cc4OC)OC)P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C48H28F24O4P2/c1-73-29-17-35(75-3)39(37(19-29)77(31-9-21(41(49,50)51)5-22(10-31)42(52,53)54)32-11-23(43(55,56)57)6-24(12-32)44(58,59)60)40-36(76-4)18-30(74-2)20-38(40)78(33-13-25(45(61,62)63)7-26(14-33)46(64,65)66)34-15-27(47(67,68)69)8-28(16-34)48(70,71)72/h5-20H,1-4H3
InChIKey
JDKXXRZDVSJSNQ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Garphos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)