Merck
698776
Sigma-Aldrich
Chloro(tert-butyl)phenylphosphin
Synonym(e):
(1,1-Dimethylethyl)phenylphosphinous chloride, Chloro(phenyl)-tert-butylphosphine, tert-Butyl(phenyl)phosphinous chloride, tert-Butylchloro(phenyl)phosphine, tert-Butylphenylchlorophosphine, tert-butylphenylchlorophosphine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14ClP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.555
bp
77-78 °C/0.4 mmHg
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14ClP/c1-10(2,3)12(11)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
XOQDDCZARYSQNB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.0 °F
Flammpunkt (°C)
32.8 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Israel Cano et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(6), 1444-1450 (2016-11-23)
A specific secondary phosphine oxide (SPO) ligand (tert-butyl(phenyl)phosphine oxide) was employed to generate two iridium catalysts, an Ir-SPO complex and IrNPs (iridium nanoparticles) ligated with SPO ligands, which were compared mutually and with several supported iridium catalysts with the aim