Merck
725102
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butan
Synonym(e):
(R,R)-Chiraphos
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C
SMILES String
C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1
InChIKey
FWXAUDSWDBGCMN-DNQXCXABSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable