Merck
747610
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
Synonym(e):
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Photokatalysatoraktivierung
450 nm
SMILES String
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable