Merck
746193
Sigma-Aldrich
Maleimide-PEG6-succinimidyl ester
Synonym(e):
25-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-23-oxo-4,7,10,13,16,19-hexaoxa-22-azapentacosanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Maleimide-PEG6-NHS ester
Größe auswählen
50 MG
CHF 255.00
250 MG
CHF 289.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 255.00
250 MG
CHF 289.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H39N3O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
601.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
NHS ester
maleimide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O
InChI
1S/C26H39N3O13/c30-21(5-8-28-22(31)1-2-23(28)32)27-7-10-37-12-14-39-16-18-41-20-19-40-17-15-38-13-11-36-9-6-26(35)42-29-24(33)3-4-25(29)34/h1-2H,3-20H2,(H,27,30)
InChIKey
AVCPTIUOZBWCKE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Heterobifunctional crosslinker with an ethylene oxide spacer for linking amine- to sulfhydryl-containing compounds or biomolecules. Maleimide functional group will react with sulfhydryls and the succinimidyl ester group will react with amines. Spacer length is 31.7 angstroms.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)