Wichtige Dokumente
746215
Maleimide-PEG12-succinimidyl ester
Synonym(e):
Maleimide PEG12 succinimidyl ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl-1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oate, Maleimide-PEG12-NHS este, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40-dodecaoxa-4-azatritetracontan-43-oate, Maleimide-PEG12-NHS ester
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C38H63N3O19/c42-33(5-8-40-34(43)1-2-35(40)44)39-7-10-49-12-14-51-16-18-53-20-22-55-24-26-57-28-30-59-32-31-58-29-27-56-25-23-54-21-19-52-17-15-50-13-11-48-9-6-38(47)60-41-36(45)3-4-37(41)46/h1-2H,3-32H2,(H,39,42)
InChIKey
LWNZLSLPQXOOAO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?