Fortfahren mit
F20009
Furfurylamin
≥99%
Synonym(e):
2-Aminomethyl-furan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 34.60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 37.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-536-9
Beilstein/REAXYS Number:
1614
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
CHF 34.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.35 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCc1ccco1
InChI
1S/C5H7NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H,4,6H2
InChI key
DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of renewable furan-based flame retardants: Research describes the synthesis of renewable furan-based phosphate, utilizing furfurylamine, for superior flame retardancy in biodegradable polylactide, showcasing its potential in enhancing material safety (Li et al., 2024).
  • Flame retardant for biomass-based fabrics: The development of a molecularly engineered, fully bio-derived phosphorylated furan-based flame retardant, involving furfurylamine, for biomass-based fabrics highlights advancements in fire safety materials (Chen et al., 2024).
  • Near-infrared light-responsive composites: Furfurylamine is involved in the development of bio-benzoxazine/bio-urethane copolymers reinforced with graphene, which are NIR light-responsive shape memory composites, contributing to the field of smart materials (Jamnongpak et al., 2024).
  • Intelligent fire early-warning fabrics: A multifunctional polylactic acid sensing fabric, using biomass flame retardants including furfurylamine, is developed for intelligent fire early-warning, demonstrating an integration of safety and technology (Jin et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
319910A77997A88182
description
≥99%
description
ACS reagent, 99%
description
99%
description
≥99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
145-146 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
225 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
density
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.490 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
46 °C - DIN 51755 Part 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)