Merck
745960
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromopyridine N-oxide
Synonym(e):
2,6-Dibromopyridine 1-oxide, 2,6-Dibromopyridine oxide
Größe auswählen
25 G
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 205.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Br2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
180-190 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC1=[N+]([O-])C(Br)=CC=C1
InChI
1S/C5H3Br2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChIKey
YOJAFCXACCYASM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)