Merck
707562
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-aza-5-stanna-bicyclo[3.3.3]undecan
Synonym(e):
Stannatran
Größe auswählen
500 MG
CHF 168.00
2 G
CHF 642.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 168.00
2 G
CHF 642.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18ClNSn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C
SMILES String
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)