Merck
737593
Sigma-Aldrich
2-(4-Aminophenyl)benzothiazole
95%
Größe auswählen
5 G
CHF 65.20
CHF 65.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 65.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
151-156 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H10N2S/c14-10-7-5-9(6-8-10)13-15-11-3-1-2-4-12(11)16-13/h1-8H,14H2
InChIKey
WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Stephan Mokesch et al.
Frontiers in chemistry, 8, 209-209 (2020-04-23)
A series of 2-phenylbenzothiazole derivatives and their corresponding organometallic ruthenium(II) and osmium(II) complexes were synthesized, designed to exploit both, the attributes of the half-sandwich transition metal scaffold and the bioactivity spectrum of the applied 2-phenylbenzothiazoles. All synthesized compounds were characterized