Wichtige Dokumente
225444
2-Phenylbenzothiazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
InChIKey
XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)