Merck
736651
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxyquinoline
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C
SMILES String
Oc1nc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11-9(7)12/h1-5H,(H,11,12)
InChIKey
AGARPHPERRYPRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)